2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49373-1G PC49373-5G
APOSPC49373-1GEA 92.8 EUR
APOSPC49373-1G APOSPC49373-5G
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15528731
Núm. CAS: 146137-83-9