3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49374-1G PC49374-250MG PC49374-5G
APOSPC49374-1GEA 62.5 EUR
APOSPC49374-1G APOSPC49374-250MG APOSPC49374-5G
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782054
Núm. CAS: 905808-02-8