5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-iodobenzene
PC49376-1G PC49376-250MG
APOSPC49376-1GEA 963 EUR
APOSPC49376-1G APOSPC49376-250MG
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396961
Núm. CAS: 1261852-14-5
UN: 3261
ADR: 8,II