Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49380-1G PC49380-5G PC49380-25G
APOSPC49380-1GEA 46.4 EUR
APOSPC49380-1G APOSPC49380-5G APOSPC49380-25G
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃IO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399512
Núm. CAS: 1236303-09-5