S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49381-1G PC49381-250MG
APOSPC49381-1GEA 557 EUR
APOSPC49381-1G APOSPC49381-250MG
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate
Formula: C₉H₁₁FN₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24636943
Núm. CAS: 1820674-43-8