7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Iodo-1,3-benzoxazol-5-yl trifluoromethyl sulphide, 7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole, 7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]benzo[d]oxazole
PC49382-1G PC49382-250MG PC49382-5G
APOSPC49382-1GEA 290 EUR
APOSPC49382-1G APOSPC49382-250MG APOSPC49382-5G
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₃F₃INOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26407432
Núm. CAS: 1820736-27-3