2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC49383-1G PC49383-250MG
APOSPC49383-1GEA 604 EUR
APOSPC49383-1G APOSPC49383-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃F₃INO₄
MW: 349,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27665000
Núm. CAS: 1820607-53-1