2,2,2-Trifluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 2,2,2-Trifluoro-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 2-(Trifluoroacetyl)benzotrifluoride
PC49384-1G PC49384-25G
APOSPC49384-1GEA 101 EUR
APOSPC49384-1G APOSPC49384-25G
2,2,2-Trifluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 96%
2,2,2-Trifluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₄F₆O
MW: 242.118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07380778
Núm. CAS: 42452-42-6