2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, (2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC49387-1G PC49387-5G
APOSPC49387-1GEA 464 EUR
APOSPC49387-1G APOSPC49387-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185396
Núm. CAS: 1214330-94-5