2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49388-1G PC49388-5G PC49388-25G
APOSPC49388-1GEA 134 EUR
APOSPC49388-1G APOSPC49388-5G APOSPC49388-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185412
Núm. CAS: 1214372-35-6
UN: 3265
ADR: 8,III