2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49389-250MG PC49389-5G
APOSPC49389-250MGEA 65.4 EUR
APOSPC49389-250MG APOSPC49389-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520657
Núm. CAS: 1114808-95-5