8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49391-1G PC49391-250MG
APOSPC49391-1GEA 72.5 EUR
APOSPC49391-1G APOSPC49391-250MG
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
Formula: C₇H₅FN₂·H₂O
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812097
Núm. CAS: 2379918-38-2