3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49392-1G PC49392-250MG
APOSPC49392-1GEA 328 EUR
APOSPC49392-1G APOSPC49392-250MG
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,571 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994805
Núm. CAS: 1019028-15-9