Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49394-1G PC49394-250MG
APOSPC49394-1GEA 476 EUR
APOSPC49394-1G APOSPC49394-250MG
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195311
Núm. CAS: 1260843-88-6