8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49395-1G PC49395-250MG
APOSPC49395-1GEA 313 EUR
APOSPC49395-1G APOSPC49395-250MG
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994934
Núm. CAS: 1020034-56-3