6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49399-1G PC49399-250MG
APOSPC49399-1GEA 192 EUR
APOSPC49399-1G APOSPC49399-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₄BrFN₂O₂
Pto. de fusión: 240…243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193299
Núm. CAS: 1260784-00-6