3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49400-1G PC49400-250MG
APOSPC49400-1GEA 188 EUR
APOSPC49400-1G APOSPC49400-250MG
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₃BrFN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745720
Núm. CAS: 2379918-59-7