7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49402-100MG PC49402-1G PC49402-250MG
APOSPC49402-100MGEA 29 EUR
APOSPC49402-100MG APOSPC49402-1G APOSPC49402-250MG
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374365
Núm. CAS: 886363-98-0