Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC49403-1G
PC49403-250MG
APOSPC49403-1GEA
208
EUR
APOSPC49403-1G
APOSPC49403-250MG
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula:
C₁₀H₈BrFN₂O₂ MW: 287,085 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31745721 Núm. CAS: 2379918-49-5 |