1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49405-1G PC49405-250MG PC49405-5G
APOSPC49405-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49405-1G APOSPC49405-250MG APOSPC49405-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31793563
Núm. CAS: 2366994-58-1