4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49406-250MG PC49406-5G
APOSPC49406-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC49406-250MG APOSPC49406-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22418246
Núm. CAS: 932700-92-0