4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49407-1G PC49407-250MG PC49407-5G
APOSPC49407-1GEA 435 EUR
APOSPC49407-1G APOSPC49407-250MG APOSPC49407-5G
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD17677330
Núm. CAS: 769159-85-5