1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49408-1G PC49408-250MG PC49408-5G
APOSPC49408-1GEA 34.8 EUR
APOSPC49408-1G APOSPC49408-250MG APOSPC49408-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31793564
Núm. CAS: 2366994-61-6