2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49409-250MG PC49409-5G
APOSPC49409-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC49409-250MG APOSPC49409-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31793565
Núm. CAS: 2366994-55-8