1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49410-1G PC49410-250MG PC49410-5G
APOSPC49410-1GEA 31.9 EUR
APOSPC49410-1G APOSPC49410-250MG APOSPC49410-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31793566
Núm. CAS: 2366994-63-8