1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49411-1G PC49411-250MG PC49411-5G
APOSPC49411-1GEA 39.3 EUR
APOSPC49411-1G APOSPC49411-250MG APOSPC49411-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31793567
Núm. CAS: 2366994-56-9