2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49412-1G PC49412-250MG PC49412-5G
APOSPC49412-1GEA 476 EUR
APOSPC49412-1G APOSPC49412-250MG APOSPC49412-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31793568
Núm. CAS: 2088324-31-4