2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49413-1G PC49413-250MG
APOSPC49413-1GEA 476 EUR
APOSPC49413-1G APOSPC49413-250MG
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31793569
Núm. CAS: 2366994-57-0