1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49414-1G PC49414-250MG PC49414-5G
APOSPC49414-1GEA 433 EUR
APOSPC49414-1G APOSPC49414-250MG APOSPC49414-5G
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31793570
Núm. CAS: 2366994-53-6