3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49415-1G PC49415-250MG PC49415-5G
APOSPC49415-1GEA 0 EUR
APOSPC49415-1G APOSPC49415-250MG APOSPC49415-5G
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD23163094
Núm. CAS: 1386459-75-1