4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49416-1G PC49416-250MG PC49416-5G
APOSPC49416-1GEA 429 EUR
APOSPC49416-1G APOSPC49416-250MG APOSPC49416-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06802502
Núm. CAS: 893739-89-4