5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49417-1G PC49417-250MG PC49417-5G
APOSPC49417-1GEA 75.4 EUR
APOSPC49417-1G APOSPC49417-250MG APOSPC49417-5G
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD24645335
Núm. CAS: 1374298-69-7