2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49418-1G PC49418-250MG
APOSPC49418-1GEA 493 EUR
APOSPC49418-1G APOSPC49418-250MG
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31793571
Núm. CAS: 1701568-95-7