2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49419-1G PC49419-250MG PC49419-5G
APOSPC49419-1GEA 87 EUR
APOSPC49419-1G APOSPC49419-250MG APOSPC49419-5G
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31793572
Núm. CAS: 2366994-64-9