4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49420-1G PC49420-250MG PC49420-5G
APOSPC49420-1GEA 0 EUR
APOSPC49420-1G APOSPC49420-250MG APOSPC49420-5G
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD14585553
Núm. CAS: 1208083-48-0