3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49421-250MG PC49421-5G
APOSPC49421-250MGEA 34.8 EUR
APOSPC49421-250MG APOSPC49421-5G
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD30210561
Núm. CAS: 1448348-37-5