2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49422-1G PC49422-250MG PC49422-5G
APOSPC49422-1GEA 415 EUR
APOSPC49422-1G APOSPC49422-250MG APOSPC49422-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16778828
Núm. CAS: 1250966-57-4