5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC49428-250MG
PC49428-5G
APOSPC49428-250MGEA
92.8
EUR
APOSPC49428-250MG
APOSPC49428-5G
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₇F₃O₃S MW: 288,242 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12739572 Núm. CAS: 1039859-73-8 |