4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49429-1G PC49429-250MG
APOSPC49429-1GEA 125 EUR
APOSPC49429-1G APOSPC49429-250MG
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₁H₈F₃N₃O
MW: 255,196 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407842
Núm. CAS: 874779-70-1