2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49430-1G PC49430-250MG
APOSPC49430-1GEA 174 EUR
APOSPC49430-1G APOSPC49430-250MG
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Formula: C₁₃H₉F₃O₄
MW: 286,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937118
Núm. CAS: 672930-56-2