3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49431-25G PC49431-5G PC49431-10G
APOSPC49431-25GEA 0 EUR
APOSPC49431-25G APOSPC49431-5G APOSPC49431-10G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00506954
Núm. CAS: 72518-16-2