2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49432-1G PC49432-250MG
APOSPC49432-1GEA 452 EUR
APOSPC49432-1G APOSPC49432-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31759997
Núm. CAS: 1800423-60-2