2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49433-1G PC49433-250MG
APOSPC49433-1GEA 58 EUR
APOSPC49433-1G APOSPC49433-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31759995
Núm. CAS: 2091606-46-9