2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49434-1G PC49434-250MG
APOSPC49434-1GEA 609 EUR
APOSPC49434-1G APOSPC49434-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28733903
Núm. CAS: 1695489-54-3