2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49437-1G PC49437-5G PC49437-250MG
APOSPC49437-1GEA 139 EUR
APOSPC49437-1G APOSPC49437-5G APOSPC49437-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28733865
Núm. CAS: 1433990-64-7