2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49438-1G PC49438-250MG
APOSPC49438-1GEA 69.6 EUR
APOSPC49438-1G APOSPC49438-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₃BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28739065
Núm. CAS: 1610471-16-3
UN: 3265
ADR: 8,III