4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49446-1G PC49446-250MG PC49446-5G
APOSPC49446-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49446-1G APOSPC49446-250MG APOSPC49446-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31759994
Núm. CAS: 2248272-02-6