Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49447-1G PC49447-250MG
APOSPC49447-1GEA 335 EUR
APOSPC49447-1G APOSPC49447-250MG
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11650667
Núm. CAS: 1099660-67-9
UN: 3261
ADR: 8,III