2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49449-1G PC49449-250MG
APOSPC49449-1GEA 882 EUR
APOSPC49449-1G APOSPC49449-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClFNO₃
MW: 217.582 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28797714
Núm. CAS: 1806427-38-2
UN: 3261
ADR: 8 III