2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49450-1G PC49450-250MG
APOSPC49450-1GEA 986 EUR
APOSPC49450-1G APOSPC49450-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Formula: C₈H₇FN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28797494
Núm. CAS: 1622004-11-8